5-Brom-o-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Bromo-2-methylaniline, 5-Bromo-o-toluidine, 2-Amino-4-bromotoluene
AS33805G10
AS33805G100
ACTIAS33805G10EA
0
CHF
ACTIAS33805G10
ACTIAS33805G100
5-Brom-o-toluidin
5-Brom-o-toluidin
Formel:
C₇H₈BrN Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa) Melting Pt: 33 °C Dichte: 1.49 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00800678 CAS-Nummer: 39478-78-9 EINECS: 254-467-2 |