4-Brom-3-fluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS22315G100
AS22315G25
ACTIAS22315G100EA
0
CHF
ACTIAS22315G100
ACTIAS22315G25
4-Brom-3-fluoranilin
4-Brom-3-fluoranilin
Formel:
C₆H₅BrFN MW: 190.01 g/mol Siedepunkt: 231 Melting Pt: 72…73 °C |
MDL Number:
MFCD00672933 CAS-Nummer: 656-65-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |