5-Fluor-2-nitroanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22548G100 AS22548G25
ACTIAS22548G100EA 0 CHF
ACTIAS22548G100 ACTIAS22548G25
5-Fluor-2-nitroanilin
5-Fluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MDL Number: MFCD00034065
CAS-Nummer: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5