3-Fluor-o-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
AS21591G100 AS21591G25
ACTIAS21591G100EA 223 CHF
ACTIAS21591G100 ACTIAS21591G25
3-Fluor-o-toluidin
3-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 203
Melting Pt: 7
Dichte: 1.359 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007760
CAS-Nummer: 443-86-7
EINECS: 207-142-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III