3-Brom-p-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Amino-2-bromotoluene, 3-Bromo-4-methylaniline
AS21236G100 AS21236G25
ACTIAS21236G100EA 0 CHF
ACTIAS21236G100 ACTIAS21236G25
3-Brom-p-toluidin
3-Brom-p-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Siedepunkt: 254…257 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 25…26 °C
MDL Number: MFCD00134176
CAS-Nummer: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III