3-(Trifluormethoxy)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 3-Trifluoromethoxyaniline
AS20318G100 AS20318G25
ACTIAS20318G100EA 121 CHF
ACTIAS20318G100 ACTIAS20318G25
3-(Trifluormethoxy)anilin
3-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.3254 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041511
CAS-Nummer: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III