4,5-Difluor-2-nitroanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
AS21172G100 AS21172G25
ACTIAS21172G100EA 0 CHF
ACTIAS21172G100 ACTIAS21172G25
4,5-Difluor-2-nitroanilin
4,5-Difluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.11 g/mol
MDL Number: MFCD00010876
CAS-Nummer: 78056-39-0