4,5-Dichlor-2-nitroanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS20825G100
AS20825G25
ACTIAS20825G100EA
0
CHF
ACTIAS20825G100
ACTIAS20825G25
4,5-Dichlor-2-nitroanilin
4,5-Dichlor-2-nitroanilin
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ MW: 207,02 g/mol Melting Pt: 180 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007770 CAS-Nummer: 6641-64-1 EINECS: 229-657-3 UN: 2237 ADR: 6.1,III |