6-Nitro-o-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
Synonyms: 6-Nitro-2-methylaniline, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline
AS21114G100 AS21114G25
ACTIAS21114G100EA 0 CHF
ACTIAS21114G100 ACTIAS21114G25
6-Nitro-o-toluidin
6-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Siedepunkt: 120…124 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 92…94 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007744
CAS-Nummer: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III