6-Chlor-o-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Amino-3-chlorotoluene
AS20266G100 AS20266G25
ACTIAS20266G100EA 0 CHF
ACTIAS20266G100 ACTIAS20266G25
6-Chlor-o-toluidin
6-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2 °C
Dichte: 1.152 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007679
CAS-Nummer: 87-63-8
EINECS: 201-759-2
UN: 3429
ADR: 6.1,III