2-Brom-5-fluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS33673G10
AS33673G100
ACTIAS33673G10EA
0
CHF
ACTIAS33673G10
ACTIAS33673G100
2-Brom-5-fluoranilin
2-Brom-5-fluoranilin
Formel:
C₆H₅BrFN MW: 190,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00070750 CAS-Nummer: 1003-99-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |