2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: (2,3,5,6-Tetrafluorophenyl)methanol
AS24706G100 AS24706G25
ACTIAS24706G100EA 0 CHF
ACTIAS24706G100 ACTIAS24706G25
2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol
2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
MDL Number: MFCD00792428
CAS-Nummer: 4084-38-2
EINECS: 443-840-7