3,5-Dichlorbenzylamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Gefahr
|
ACTIAS32838G1EA
34
CHF
ACTIAS32838G1
ACTIAS32838G10
ACTIAS32838G5
3,5-Dichlorbenzylamin
3,5-Dichlorbenzylamin
Formel:
C₇H₇Cl₂N MW: 176,04 g/mol Siedepunkt: 254 °C (6 mmHg) Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00052681 CAS-Nummer: 39989-43-0 UN: 2735 ADR: 8,III |