3,4-Difluorbenzylamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS22278G100 AS22278G25
ACTIAS22278G100EA 0 CHF
ACTIAS22278G100 ACTIAS22278G25
3,4-Difluorbenzylamin
3,4-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 31 °C
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010145
CAS-Nummer: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 2735
ADR: 8,III