2-Fluorbenzylamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS21195G100
AS21195G25
ACTIAS21195G100EA
0
CHF
ACTIAS21195G100
ACTIAS21195G25
2-Fluorbenzylamin
2-Fluorbenzylamin
Formel:
C₇H₈FN Siedepunkt: 73 °C (1013 hPa) Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008107 CAS-Nummer: 89-99-6 EINECS: 201-957-9 UN: 2735 ADR: 8,II |