2,5-Dichlorbenzylamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
Synonyms:
(2,5-Dichlorophenyl)methanamine
AS20505G1
AS20505G25
AS20505G5
ACTIAS20505G1EA
0
CHF
ACTIAS20505G1
ACTIAS20505G25
ACTIAS20505G5
2,5-Dichlorbenzylamin
2,5-Dichlorbenzylamin
Formel:
C₇H₇Cl₂N MW: 176.04 g/mol Siedepunkt: 124…126 °C (13 mmHg) Dichte: 1.2334 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00052391 CAS-Nummer: 10541-69-2 UN: 2922 ADR: 8 III |