2,4-Difluorbenzylamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
Synonyms: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
AS24886G100 AS24886G25
ACTIAS24886G100EA 0 CHF
ACTIAS24886G100 ACTIAS24886G25
2,4-Difluorbenzylamin
2,4-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Siedepunkt: 82…84 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010142
CAS-Nummer: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8,III