2',5'-Dihydroxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,5-Dihydroxyacetophenone
AS23259G100 AS23259G25
ACTIAS23259G100EA 0 CHF
ACTIAS23259G100 ACTIAS23259G25
2',5'-Dihydroxyacetophenon
2',5'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 199…202 °C
MDL Number: MFCD00002343
CAS-Nummer: 490-78-8
EINECS: 207-716-4