2',5'-Difluoracetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34447G10
AS34447G100
ACTIAS34447G10EA
0
CHF
ACTIAS34447G10
ACTIAS34447G100
2',5'-Difluoracetophenon
2',5'-Difluoracetophenon
Formel:
C₈H₆F₂O Siedepunkt: 70…80 °C (15 mmHg) Dichte: 1,2099 g/cm³ (22 °C) |
MDL Number:
MFCD00009898 CAS-Nummer: 1979-36-8 EINECS: 217-837-4 |