5-Iod-m-xylol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
AS24808G100
AS24808G25
ACTIAS24808G100EA
0
CHF
ACTIAS24808G100
ACTIAS24808G25
5-Iod-m-xylol
5-Iod-m-xylol
Formel:
C₈H₉I MW: 232,06 g/mol Siedepunkt: 234…235 °C (1013 hPa) Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00060659 CAS-Nummer: 22445-41-6 |