3,5-Dichlorphenylisocyanat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
AS20148G100 AS20148G25
ACTIAS20148G100EA 0 CHF
ACTIAS20148G100 ACTIAS20148G25
3,5-Dichlorphenylisocyanat
3,5-Dichlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.01 g/mol
Siedepunkt: 264
Melting Pt: 32…34 °C
Dichte: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013859
CAS-Nummer: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1 II