2,3-Difluorbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS24917G100 AS24917G25 AS24917G5
ACTIAS24917G100EA 380 CHF
ACTIAS24917G100 ACTIAS24917G25 ACTIAS24917G5
2,3-Difluorbenzylalkohol
2,3-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144.12 g/mol
Siedepunkt: 197
Melting Pt: 9
Dichte: 1.28 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010312
CAS-Nummer: 75853-18-8