2,3-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24691G100 AS24691G25 AS24691G5
ACTIAS24691G100EA 0 CHF
ACTIAS24691G100 ACTIAS24691G25 ACTIAS24691G5
2,3-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
2,3-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
MDL Number: MFCD00069115
CAS-Nummer: 54773-19-2
EINECS: 259-336-3
UN: 2234
ADR: 3 III