N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethan
J63734.AEEA 260 CHF
J63734.AE J63734.AC
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) für die Elektrophorese
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 0,775
Flash-Pt: 18 °C (154 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008335
CAS-Nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/66/2299966.jpg