L(+)-Leucin Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
J62824.22
J62824.30
J62824.36
J62824.22EA
158
CHF
J62824.22
J62824.30
J62824.36
L(+)-Leucin Reagenz für die Zellkultur
L(+)-Leucin
CAS No.: 61-90-5
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.17
Physical Form: Powder
Density: 1.293
Appearance: White to off-white
Melting Point:
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Melting Pt: >300 °C Dichte: 1.293 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002617 CAS-Nummer: 61-90-5 EINECS: 200-522-0 Merck Index: 14,5451 |