(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
Synonyms: (S)-1-Aminopropan-2-ol, (S)-(+)-Isopropanolamine, (S)-(+)-1-Amino-2-propanol, (+)-1-Aminopropan-2-ol, (S)-Isopropanolamine, (+)-Isopropanolamine
AS20465G100 AS20465G25 AS20465G5
ACTIAS20465G100EA 0 CHF
ACTIAS20465G100 ACTIAS20465G25 ACTIAS20465G5
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Formel: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064429
CAS-Nummer: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 3259
ADR: 8,II