(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
Synonyms: (R)-Isopropanolamine, (R)-(-)-1-Amino-2-propanol, (R)-1-Aminopropan-2-ol, (-)-1-Aminopropan-2-ol, (R)-(-)-Isopropanolamine, (-)-Isopropanolamine, (R)-1-Amino-2-propanol
AS20464G100 AS20464G25 AS20464G5
ACTIAS20464G100EA 0 CHF
ACTIAS20464G100 ACTIAS20464G25 ACTIAS20464G5
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Formel: C₃H₉NO
Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 24…26 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064428
CAS-Nummer: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8,II