Cyclopentylmethanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
Cyclopentanemethanol
AS22199G100
AS22199G25
ACTIAS22199G100EA
0
CHF
ACTIAS22199G100
ACTIAS22199G25
Cyclopentylmethanol
Cyclopentylmethanol
Formel:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa) Dichte: 0.926 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001384 CAS-Nummer: 3637-61-4 EINECS: 222-861-3 |