(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20228G100
AS20228G25
ACTIAS20228G100EA
0
CHF
ACTIAS20228G100
ACTIAS20228G25
(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure
(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₂F₃)CH₂COOH |
MDL Number:
MFCD00082479 CAS-Nummer: 209995-38-0 |