2,4-Dimethyl-1,3-pentadien ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H35300.06
H35300.14
H35300.06EA
108
CHF
H35300.06
H35300.14
2,4-Dimethyl-1,3-pentadien ≥98%
2,4-Dimethyl-1,3-pentadien
Formel:
C₇H₁₂ Siedepunkt: 94…96 °C Melting Pt: –114 °C Dichte: 0.744 Flash-Pt: 10 °C (50 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008903 CAS-Nummer: 1000-86-8 EINECS: 213-677-4 UN: 3295 ADR: 3,II |