2,4-Dihydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
Pyridine-2,4-diol, 2,4-Pyridindiol, 3-Deazauracil, 4-Hydroxy-2-pyridone
AS23087G100
AS23087G25
ACTIAS23087G100EA
0
CHF
ACTIAS23087G100
ACTIAS23087G25
2,4-Dihydroxypyridin
2,4-Dihydroxypyridin
Formel:
C₅H₅NO₂ MW: 111,10 g/mol Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa) Melting Pt: 275…277 °C |
MDL Number:
MFCD00006273 CAS-Nummer: 626-03-9 EINECS: 210-924-8 |