4-Aminopyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS22453G1
AS22453G5
ACTIAS22453G1EA
0
CHF
ACTIAS22453G1
ACTIAS22453G5
4-Aminopyrimidin
4-Aminopyrimidin
Formel:
C₄H₅N₃ Melting Pt: 154…156 °C |
MDL Number:
MFCD00006112 CAS-Nummer: 591-54-8 |