2-Fluor-5-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-pyridinol, 6-Fluoropyridin-3-ol
AS30504G1
AS30504G5
ACTIAS30504G1EA
0
CHF
ACTIAS30504G1
ACTIAS30504G5
2-Fluor-5-hydroxypyridin
2-Fluor-5-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄FNO MW: 113,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD01075040 CAS-Nummer: 55758-32-2 |