5-Fluor-2-nitroanisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
AS21529G100 AS21529G25
ACTIAS21529G100EA 0 CHF
ACTIAS21529G100 ACTIAS21529G25
5-Fluor-2-nitroanisol
5-Fluor-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077541
CAS-Nummer: 448-19-1