3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS7089G1 AS7089G5
ACTIAS7089G1EA 0 CHF
ACTIAS7089G1 ACTIAS7089G5
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
MDL Number: MFCD00061229
CAS-Nummer: 401-94-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III