4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20036G100 AS20036G25
ACTIAS20036G100EA 0 CHF
ACTIAS20036G100 ACTIAS20036G25
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Siedepunkt: 78 °C (22 mmHg)
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00035702
CAS-Nummer: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III