2-Fluor-4-iodpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS50173G1
AS50173G5
ACTIAS50173G1EA
18.74
CHF
ACTIAS50173G1
ACTIAS50173G5
2-Fluor-4-iodpyridin
2-Fluor-4-iodpyridin
Formel:
C₅H₃FIN |
MDL Number:
MFCD03092926 CAS-Nummer: 22282-70-8 |