3-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS20765G100 AS20765G25 AS20765G5
ACTIAS20765G100EA 201 CHF
ACTIAS20765G100 ACTIAS20765G25 ACTIAS20765G5
3-Fluor-4-nitrobenzoesäure
3-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
MDL Number: MFCD01862092
CAS-Nummer: 403-21-4