2-Fluor-p-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS21289G100 AS21289G25 AS21289G5
ACTIAS21289G100EA 0 CHF
ACTIAS21289G100 ACTIAS21289G25 ACTIAS21289G5
2-Fluor-p-toluylsäure
2-Fluor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
MDL Number: MFCD03092906
CAS-Nummer: 7697-23-6