3-(Trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33301G1
AS33301G5
ACTIAS33301G1EA
0
CHF
ACTIAS33301G1
ACTIAS33301G5
3-(Trifluormethoxy)benzonitril
3-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₄F₃NO MW: 187,12 g/mol Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa) Melting Pt: 37 °C |
MDL Number:
MFCD00040959 CAS-Nummer: 52771-22-9 UN: 3276 ADR: 6.1,III |