2,3,4-Trifluorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22530G100
AS22530G25
ACTIAS22530G100EA
235
CHF
ACTIAS22530G100
ACTIAS22530G25
2,3,4-Trifluorbenzonitril
2,3,4-Trifluorbenzonitril
Formel:
C₇H₂F₃N MW: 157,09 g/mol Siedepunkt: 116…118 °C (100 mmHg) Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00013288 CAS-Nummer: 143879-80-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |