α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
AS20028G100 AS20028G25
ACTIAS20028G100EA 0 CHF
ACTIAS20028G100 ACTIAS20028G25
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd
Formel: C₈H₅F₃O
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,3024 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003373
CAS-Nummer: 454-89-7
EINECS: 207-228-1