5,6-Difluorindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31391G1 AS31391G5
ACTIAS31391G1EA 0 CHF
ACTIAS31391G1 ACTIAS31391G5
5,6-Difluorindol
5,6-Difluorindol
Formel: C₈H₅F₂N
MDL Number: MFCD01075212
CAS-Nummer: 169674-01-5