2,3,5-Trifluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS33308G1 AS33308G5
ACTIAS33308G1EA 0 CHF
ACTIAS33308G1 ACTIAS33308G5
2,3,5-Trifluorpyridin
2,3,5-Trifluoropyridine
Formel: C₅H₂F₃N
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.499 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD03001162
CAS-Nummer: 76469-41-5
UN: 1993
ADR: 3,III