5-Methoxyanthranilsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS25157G25
AS25157G5
ACTIAS25157G25EA
0
CHF
ACTIAS25157G25
ACTIAS25157G5
5-Methoxyanthranilsäure
5-Methoxyanthranilsäure
Formel:
C₈H₉NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016509 CAS-Nummer: 6705-03-9 |