3-Indolcarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1H-Indole-3-carboxylic acid
AS21199G100 AS21199G25
ACTIAS21199G100EA 0 CHF
ACTIAS21199G100 ACTIAS21199G25
3-Indolcarbonsäure
3-Indolcarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂
MDL Number: MFCD00005624
CAS-Nummer: 771-50-6
EINECS: 212-231-6