3-Methylzimtsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(m-Tolyl)acrylic acid
AS21125G100
AS21125G25
ACTIAS21125G100EA
191
CHF
ACTIAS21125G100
ACTIAS21125G25
3-Methylzimtsäure
3-Methylzimtsäure
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162.19 g/mol Siedepunkt: 303 Melting Pt: 119…120 °C |
MDL Number:
MFCD00016844 CAS-Nummer: 3029-79-6 EINECS: 221-199-2 |