2',6'-Dihydroxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
AS20120G100
AS20120G25
ACTIAS20120G100EA
109
CHF
ACTIAS20120G100
ACTIAS20120G25
2',6'-Dihydroxyacetophenon
2',6'-Dihydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Siedepunkt: 296 Melting Pt: 155…158 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002270 CAS-Nummer: 699-83-2 EINECS: 211-833-6 |