3-Acetylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: Methyl-3-pyridylketon
ACTIAS20114G100EA 0 CHF
ACTIAS20114G100
3-Acetylpyridin
3-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1065 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006396
CAS-Nummer: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06195