3,4-Dichlorbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (3,4-Dichlorophenyl)methanol
AS22369G100 AS22369G25
ACTIAS22369G100EA 277 CHF
ACTIAS22369G100 ACTIAS22369G25
3,4-Dichlorbenzylalkohol
3,4-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 32…34 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004633
CAS-Nummer: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III